Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5380-42-7
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 95-97°/15mm
Beilstein Reference: 111111
MDL No.: MFCD00016895
Formula:
C₆H₆O₂S Punto di ebollizione: 95…97 °C (15 mmHg) Densità: 1,230 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016895 CAS Number: 5380-42-7 EINECS: 226-371-0 |