3-(Phenylthio)thiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A12585.03
A12585.06
A12585.03EA
69
EUR
A12585.03
A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 16718-11-9
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 111-112°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052043
Formula:
C₁₀H₈S₂ Peso molecolare: 192,30 g/mol Punto di ebollizione: 111…112 °C (0,6 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052043 CAS Number: 16718-11-9 |