4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 14752-66-0
Molecular Formula: C6H4ClNaO2S.xH2O
Formula Weight: 198.60(anhy)
Melting Point:
Formula:
C₆H₄ClNaO₂S·xH₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035602 CAS Number: 14752-66-0 EINECS: 238-811-9 |