Magnesio lattato triidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
White to off-white powder/lumps
Solubility: Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
Formula:
Mg(C₃H₅O₃)₂·3H₂O Punto di fusione: 41 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156534 CAS Number: 18917-93-6 Merck Index: 14,5672 |