Stampa…
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12523.03 A12523.06
A12523.03EA 36.8 EUR
A12523.03 A12523.06
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile ≥98%
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile
Purity: 98+% CAS No.: 14227-95-3 Molecular Formula: C7H10N2O Formula Weight: 138.17 Odour: Odourless Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 637151 MDL No.: MFCD00020838
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138.17 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020838
CAS Number: 14227-95-3
EINECS: 238-096-3