Stampa…
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12466.14 A12466.22
A12466.14EA 71.8 EUR
A12466.14 A12466.22
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 769-28-8 Molecular Formula: C8H8N2O Formula Weight: 148.17 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 130992 MDL No.: MFCD00006269
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Punto di fusione: ∼ 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006269
CAS Number: 769-28-8
EINECS: 212-207-5