Diethyl diallylmalonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 3195-24-2
Molecular Formula: C13H20O4
Formula Weight: 240.30
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₂₀O₄ Peso molecolare: 240.30 g/mol Punto di ebollizione: 242…244 °C Densità: 0.993 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009126 CAS Number: 3195-24-2 EINECS: 221-696-4 |