3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12427.03
A12427.06
A12427.03EA
23.3
EUR
A12427.03
A12427.06
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 3414-94-6
Molecular Formula: C8H7N3S.xH2O
Formula Weight: 177.23(anhy)
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 135556
MDL No.: MFCD00150547
Formula:
C₈H₇N₃S·xH₂O Peso molecolare: 177,23 g/mol (anhy) Punto di fusione: 253…258 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150547 CAS Number: 3414-94-6 |