Stampa…
Ethyl-4-pentenoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
A12422.03 A12422.06 A12422.14 A12422.22
A12422.03EA 29.3 EUR
A12422.03 A12422.06 A12422.14 A12422.22
Ethyl-4-pentenoate ≥98%
Ethyl-4-pentenoate
Purity: 98+% CAS No.: 1968-40-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 146° Beilstein Reference: 1751643 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00036562
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C
Densità: 0,900
Flash Pt: 37 °C (98 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036562
CAS Number: 1968-40-7
EINECS: 217-818-0
ADR: 3,III