Trimethyl-4-phosphonocrotonate mixture E/Z ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12399.09
A12399.18
A12399.09EA
90
EUR
A12399.09
A12399.18
Trimethyl-4-phosphonocrotonate mixture E/Z ≥90%
Trimethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 90+%
CAS No.: 86120-40-3
Molecular Formula: C7H13O5P
Formula Weight: 208.15
Boiling Point: 123-124°/1mm
Beilstein Reference: 4987133
MDL No.: MFCD00051564
Formula:
C₇H₁₃O₅P Peso molecolare: 208,15 g/mol Punto di ebollizione: 123…124 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051564 CAS Number: 86120-40-3 |