Stampa…
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
A12292.03 A12292.06
A12292.03EA 42.1 EUR
A12292.03 A12292.06
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
1-Benzothiophene-2-carboxamide
Purity: 97% CAS No.: 6314-42-7 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.23 Melting Point: 176-178° Beilstein Reference: 4467 MDL No.: MFCD00052505
Formula: C₉H₇NOS
Peso molecolare: 177,23 g/mol
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052505
CAS Number: 6314-42-7