Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 20349-89-7
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 40-44°
MDL No.: MFCD00067757
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di fusione: 40…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067757 CAS Number: 20349-89-7 |