3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1135-23-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 2110370
MDL No.: MFCD00016558
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Punto di fusione: 87…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016558 CAS Number: 1135-23-5 EINECS: 214-489-5 |