Di-2-thienyl ketone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 704-38-1
Molecular Formula: C9H6OS2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 129168
MDL No.: MFCD00052096
Formula:
C₉H₆OS₂ Punto di fusione: 87…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052096 CAS Number: 704-38-1 |