Stampa…

Pivalonitrile ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Trimethylacetonitrile, 2,2-Dimethylpropionitrile

A12011.14 A12011.22
A12011.14EA 60 EUR
A12011.14 A12011.22
Pivalonitrile ≥98%
Pivalonitrile

Purity: 98+% CAS No.: 630-18-2 Molecular Formula: (CH3)3CCN Formula Weight: 83.13 Flash Point: 4°(39°F) Odour: Odourless Melting Point: 16-18° Boiling Point: 105-106° UN No.: UN3273 MDL No.: MFCD00001847

Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83.13 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 0.757
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001847
CAS Number: 630-18-2
EINECS: 211-133-0
ADR: 3 II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR