m-Toluoylacetonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Oxo-3-(m-tolyl)propanenitrile
A11965.03
A11965.06
A11965.03EA
48.7
EUR
A11965.03
A11965.06
m-Toluoylacetonitrile 97%
m-Toluoylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 53882-81-8
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 2717335
MDL No.: MFCD00067922
Formula:
C₁₀H₉NO Peso molecolare: 159,19 g/mol Punto di fusione: 71…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067922 CAS Number: 53882-81-8 |