4-Methylesculetin 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 529-84-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 162550
MDL No.: MFCD00006859
Formula:
C₁₀H₈O₄ Peso molecolare: 192,17 g/mol Punto di fusione: ∼ 275 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006859 CAS Number: 529-84-0 EINECS: 208-470-0 |