Stampa…
4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
A11755.03 A11755.06
A11755.03EA 64 EUR
A11755.03 A11755.06
4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
4,6-Diphenyl-2-pyrone
Purity: 98% CAS No.: 17372-52-0 Molecular Formula: C17H12O2 Formula Weight: 248.27 Odour: Odourless Melting Point: 135-138° MDL No.: MFCD00031018
Formula: C₁₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 248,27 g/mol
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031018
CAS Number: 17372-52-0