5-Hydantoin acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5427-26-9
Molecular Formula: C5H6N2O4
Formula Weight: 158.11
Melting Point: ca 217° dec.
Beilstein Reference: 83035
MDL No.: MFCD00005267
Formula:
C₅H₆N₂O₄ Punto di fusione: ∼ 217 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005267 CAS Number: 5427-26-9 EINECS: 226-574-4 |