Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodium 3-hydroxybutanoate, DL-3-Hydroxybutyric acid Sodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 150-83-4
Molecular Formula: C4H7NaO3
Formula Weight: 126.09
Melting Point: 161-167°
Beilstein Reference: 4824866
MDL No.: MFCD00016716
Formula:
C₄H₈O₃ Punto di fusione: 161…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016716 CAS Number: 150-83-4 EINECS: 205-774-5 |