Methyl p-Tolyl sulphone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 3185-99-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Melting Point: 86-89°
Boiling Point: 140°/3mm
Beilstein Reference: 607296
MDL No.: MFCD00014742
Formula:
C₈H₁₀O₂S Punto di ebollizione: 140 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014742 CAS Number: 3185-99-7 EINECS: 221-682-8 |