2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 56278-50-3
Molecular Formula: C9H6N2S
Formula Weight: 174.23
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 128460
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00051633
Formula:
C₉H₆N₂S Punto di fusione: 99…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051633 CAS Number: 56278-50-3 ADR: 6.1,III |