4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 4652-27-1
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 66-69°/12mm
Beilstein Reference: 1741053
MDL No.: MFCD00008778
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 66…69 °C (12 mmHg) Densità: 0,990 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00008778 CAS Number: 4652-27-1 EINECS: 225-087-4 |