(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetic acid
A11221.06
A11221.14
A11221.06EA
59.1
EUR
A11221.06
A11221.14
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3042-00-0
Molecular Formula: C9H8N2O2S
Formula Weight: 208.24
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 11825
MDL No.: MFCD00022673
Formula:
C₉H₈N₂O₂S Peso molecolare: 208,24 g/mol Punto di fusione: ∼ 215 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022673 CAS Number: 3042-00-0 |