Stampa…
Platino 5% on carbon, secco
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 118 EUR
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platino 5% on carbon, secco
Platino
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529