Stampa…
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrole-2-aldehyde, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrol-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole
A11163.09 A11163.18 A11163.30
A11163.09EA 49.3 EUR
A11163.09 A11163.18 A11163.30
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1192-58-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 88-90°/22mm Beilstein Reference: 107811 MDL No.: MFCD00003087
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C (22 mmHg)
Densità: 1,074
Flash Pt: 72 °C (161 °F)
MDL Number: MFCD00003087
CAS Number: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0