Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 10236-14-3
Molecular Formula: C10H19O5P
Formula Weight: 250.23
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₉O₅P Punto di ebollizione: 133…135 °C (0,4 mmHg) Densità: 1,130 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009192 CAS Number: 10236-14-3 |