2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 6622-92-0
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 114324
MDL No.: MFCD00006105
Formula:
C₆H₈N₂O Peso molecolare: 124,14 g/mol Punto di fusione: 198…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006105 CAS Number: 6622-92-0 EINECS: 229-577-9 |