4-Methylbenzoylacetonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A10950.03
A10950.06
A10950.14
A10950.03EA
34.2
EUR
A10950.03
A10950.06
A10950.14
4-Methylbenzoylacetonitrile 97%
4-Methylbenzoylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 7391-28-8
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 99-104°
Beilstein Reference: 742923
MDL No.: MFCD00067895
Formula:
C₁₀H₉NO Peso molecolare: 159,188 g/mol Punto di fusione: 99…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067895 CAS Number: 7391-28-8 |