Stampa…
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10911.03 A10911.06 A10911.14
A10911.03EA 32.7 EUR
A10911.03 A10911.06 A10911.14
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile 98%
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Purity: 98% CAS No.: 33898-90-7 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 111990 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00052586
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052586
CAS Number: 33898-90-7
ADR: 6.1,III