Stampa…
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2,4-dihydro-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
A10862.14 A10862.22
A10862.14EA 28.5 EUR
A10862.14 A10862.22
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 97%
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 97% CAS No.: 4149-06-8 Molecular Formula: C9H9N3O Formula Weight: 175.19 Melting Point: ca 213° dec. Beilstein Reference: 153681 MDL No.: MFCD00003137
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: ∼ 213 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003137
CAS Number: 4149-06-8
EINECS: 223-974-0