Stampa…
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
A10779.06 A10779.14
A10779.06EA 119 EUR
A10779.06 A10779.14
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Purity: 98% CAS No.: 1518-16-7 Molecular Formula: C12H4N4 Formula Weight: 204.19 Melting Point: ca 288° dec. Beilstein Reference: 611604 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00011664
Formula: C₁₂H₄N₄
Peso molecolare: 204,19 g/mol
Punto di fusione: ∼ 288 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011664
CAS Number: 1518-16-7
EINECS: 216-174-8
ADR: 6.1,III