DL-Tartaric acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
A10683.0B
A10683.30
A10683.36
A10683.0BEA
150
EUR
A10683.0B
A10683.30
A10683.36
DL-Tartaric acid 99%
DL-Tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 133-37-9
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Melting Point: 210-212° dec.
Beilstein Reference: 1725148
MDL No.: MFCD00071626
Formula:
C₄H₆O₆ Peso molecolare: 150,09 g/mol Punto di fusione: 210…212 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151254 CAS Number: 133-37-9 EINECS: 205-105-7 Merck Index: 14,9069 |