Phenylglyoxal monohydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 1075-06-5
Molecular Formula: C8H6O2.H2O
Formula Weight: 152.15 (134.12anhy)
Melting Point: 71-77°
Boiling Point: 142°/125mm
Beilstein Reference: 1854721
MDL No.: MFCD00149499
Formula:
C₈H₆O₂·H₂O Punto di ebollizione: 142 °C (125 mmHg) Punto di fusione: 71…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149499 CAS Number: 1075-06-5 EINECS: 214-036-1 |