3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1633-82-5
Molecular Formula: C3H6Cl2O2S
Formula Weight: 177.05
Flash Point:
Formula:
C₃H₆Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 70 °C (0,5 mmHg) Densità: 1,456 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007463 CAS Number: 1633-82-5 EINECS: 216-646-3 ADR: 8,II |