Pivalamidine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pivalimidamide hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 18202-73-8
Molecular Formula: C5H12N2.HCl
Formula Weight: 136.63
Melting Point: 188-193°
Beilstein Reference: 3618865
MDL No.: MFCD00051988
Formula:
C₅H₁₂N₂ Peso molecolare: 136.62 g/mol Punto di fusione: 188…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051988 CAS Number: 18202-73-8 EINECS: 242-091-1 |