Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,7-Bis(2-sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic Acid Tetrasodium Salt
CAS No.: 68504-35-8
Molecular Formula: C22H12N4Na4O14S4
Formula Weight: 776.57
Melting Point: ≈300°
Beilstein Reference: 1900148
MDL No.: MFCD00003942
Formula:
C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄ Peso molecolare: 776.55 g/mol Punto di fusione: ∼300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003942 CAS Number: 68504-35-8 EINECS: 270-924-9 |