Stampa…
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Acetoxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
A10361.03 A10361.06 A10361.14
A10361.03EA 30.9 EUR
A10361.03 A10361.06 A10361.14
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2596-47-6 Molecular Formula: C12H12O5 Formula Weight: 236.22 Odour: Odourless Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2218026 MDL No.: MFCD00014378
Formula: C₁₂H₁₂O₅
Peso molecolare: 236,23 g/mol
Punto di fusione: 193…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014378
CAS Number: 2596-47-6