Stampa…
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 3-(4-Methylbenzoyl)propionic Acid, 4-(p-Tolyl)-4-oxobutyric Acid
A10290.06 A10290.14 A10290.22
A10290.06EA 38.7 EUR
A10290.06 A10290.14 A10290.22
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 4619-20-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2099653 MDL No.: MFCD00020541
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020541
CAS Number: 4619-20-9