3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2373-80-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 84599
MDL No.: MFCD00005837
Formula:
C₁₀H₈O₄ Peso molecolare: 192,17 g/mol Punto di fusione: ∼ 243 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005837 CAS Number: 2373-80-0 EINECS: 219-151-0 |