Zinc molybdate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 13767-32-3
Molecular Formula: ZnMoO4
Formula Weight: 225.32
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formula:
MoO₄Zn Punto di fusione: >700 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049622 CAS Number: 13767-32-3 EINECS: 237-377-8 |