Stampa…
Calcium pyrophosphate ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
89836.30 89836.A1 89836.A7
89836.30EA 28.6 EUR
89836.30 89836.A1 89836.A7
Calcium pyrophosphate ≥96%
Calcium pyrophosphate
Purity: 96% min CAS No.: 7790-76-3 Molecular Formula: Ca2P2O7 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Powder Density: 3.09 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1230° MDL No.: MFCD00015983
Formula: Ca₂O₇P₂
Peso molecolare: 254,097 g/mol
Punto di fusione: 1230 °C
Densità: 3,09
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015983
CAS Number: 7790-76-3
EINECS: 232-221-5