Tin(II) pyrophosphate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Stannous pyrophosphate
CAS No.: 15578-26-4
Molecular Formula: Sn2P2O7
Formula Weight: 411.32
Physical Form: Powder
Density: 4.009
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00049544
Formula:
O₇P₂Sn₂ Peso molecolare: 411.361 g/mol Punto di fusione: 400 °C (dec.) Densità: 4.009 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049544 CAS Number: 15578-26-4 EINECS: 239-635-5 |