Stampa…
Gel di silice ≥99.5%, large pore
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
89385.36 89385.A3
89385.36EA 106 EUR
89385.36 89385.A3
Gel di silice ≥99.5%, large pore
Gel di silice
Purity: 99.5% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 56 Micron, S.A. 500m2/g, P.V. 0.75cc/g Appearance: White MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4