Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 100587-93-7
Molecular Formula: Gd(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 334.39(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.611
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00150116
Formula:
Gd(OOCCH₃)₃·xH₂O Punto di ebollizione: Dec. Densità: 1,611 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150116 CAS Number: 100587-93-7 EINECS: 240-204-9 |