Tetraammineplatinum(II) nitrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Powder/chunks
Appearance: White
Melting Point: 262° dec.
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00011624
Formula:
H₁₂N₆O₆Pt Peso molecolare: 387.216 g/mol Punto di fusione: 262 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011624 CAS Number: 20634-12-2 EINECS: 243-929-9 ADR: 5.1 III |