Stampa…
Ammoniaca soluzione concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, Acculute™ standard volumetric solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
88576.LQ 88576.LS
88576.LQEA 64.8 EUR
88576.LQ 88576.LS
Ammoniaca soluzione concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, Acculute™ standard volumetric solution
Ammoniaca soluzione
One unit makes one liter of 0.1N solution after dilution.
Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like
Formula: NH₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6