Titanium nickel composite (70:30), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
88384.22
88384.36
88384.22EA
210
EUR
88384.22
88384.36
Titanium nickel composite (70:30), in polvere -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt%
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091734
Formula:
Ti:Ni Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02091734 UN: 3089 ADR: 4.1,II |