Sodio tetraidroborato 4.4 M aqueous solution stable
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio tetraidruroborato
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: BH4Na
Formula Weight: 37.83
Physical Form: Liquid
Density: 1.4
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: UN3320
MDL No.: MFCD00003518
Formula:
NaBH₄ Peso molecolare: 37.83 g/mol Punto di fusione: 400 Densità: 1.4 Flash Pt: 69 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS Number: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 3320 ADR: 8 II Merck Index: 13,08664 |