Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthotitanate, Titanium(IV) 2-Ethylhexyloxide, Tetrakis(2-ethylhexyl)orthotitanate(IV)
Purity: 95%
CAS No.: 1070-10-6
Molecular Formula: C32H68O4Ti
Formula Weight: 564.79
Flash Point: 71°(160°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.482
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Formula:
C₃₂H₆₈O₄Ti Peso molecolare: 564,79 g/mol Punto di ebollizione: 194 °C (0,25 mmHg) Punto di fusione: < –25 °C Densità: 0,926 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015264 CAS Number: 1070-10-6 EINECS: 213-969-1 |